Stampa…
Resorcinol monoacetate >50.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
R0009-25G R0009-500G
TCIAR0009-25GEA 16 EUR
TCIAR0009-25G TCIAR0009-500G
Resorcinol monoacetate >50.0% (by GC)
Resorcinol monoacetate
Formula: C₈H₈O₃
Punto di ebollizione: 283°C
Densità: 1,20 (20 °C)
MDL Number: MFCD00002266
CAS Number: 102-29-4
EINECS: 203-022-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bfccda0635bdd11c341db8bf79631505756be608&vid=bfccda0635bdd11c341db8bf79631505756be608&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 50.0 %