Stampa…
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
T1716-1G T1716-5G
TCIAT1716-1GEA 17 EUR
TCIAT1716-1G TCIAT1716-5G
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran ≥98.0% (by GC)
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Formula: C₄H₈O₂
Peso molecolare: 88,11 g/mol
Punto di ebollizione: 80°C
Flash Pt: 79°C
MDL Number: MFCD00064327
CAS Number: 86087-23-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20db8c868be2fc0d57e52010ad522d607ddad7bb&vid=20db8c868be2fc0d57e52010ad522d607ddad7bb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%