Stampa…
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
T1054-1ML T1054-5ML
TCIAT1054-1MLEA 26 EUR
TCIAT1054-1ML TCIAT1054-5ML
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide ≥95.0% (by GC)
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanide
Formula: C₉H₁₇N
Punto di ebollizione: 50°C
Flash Pt: 52°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000003
CAS Number: 14542-93-9
EINECS: 238-577-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=088c6fd684735151c841783d658b73922d444f98&vid=088c6fd684735151c841783d658b73922d444f98&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %