Diethyl ethyl(phenyl)malonate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₁₅H₂₀O₄ Punto di ebollizione: 171°C Punto di fusione: –7°C |
MDL Number:
MFCD00040759 CAS Number: 76-67-5 EINECS: 200-978-0 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |