Stampa…
1,4-Phenylene diisocyanate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
P1640-25G P1640-250G
TCIAP1640-25GEA 48 EUR
TCIAP1640-25G TCIAP1640-250G
1,4-Phenylene diisocyanate ≥98.0% (by GC)
1,4-Phenylene diisocyanate
Formula: C₈H₄N₂O₂
Punto di ebollizione: 118°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 104-49-4
EINECS: 203-207-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3627ce0058d5b23dffd11362351bf2cb4e660b0b&vid=3627ce0058d5b23dffd11362351bf2cb4e660b0b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C