Stampa…
2-sec-Butyl-3-methoxypyrazine ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 2-(sec-Butyl)-3-methoxypyrazine
B2959-1G B2959-5G
TCIAB2959-1GEA 37 EUR
TCIAB2959-1G TCIAB2959-5G
2-sec-Butyl-3-methoxypyrazine ≥97.0% (by GC)
2-sec-Butyl-3-methoxypyrazine
Formula: C₉H₁₄N₂O
Punto di ebollizione: 99°C
Flash Pt: 77°C
MDL Number: MFCD00006136
CAS Number: 24168-70-5
EINECS: 246-050-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c2a3513b80449fab9aca3b9a73ab4651a617cc8&vid=2c2a3513b80449fab9aca3b9a73ab4651a617cc8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %