Stampa…
4-Chlorotetrahydropyran ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C2273-25G C2273-5G
TCIAC2273-25GEA 301 EUR
TCIAC2273-25G TCIAC2273-5G
4-Chlorotetrahydropyran ≥98.0% (by GC)
4-Chlorotetrahydropyran
Formula: C₅H₉ClO
Peso molecolare: 120.5800 g/mol
Punto di ebollizione: 150°C
Flash Pt: 46°C
MDL Number: MFCD00074911
CAS Number: 1768-64-5
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc4b67ec972bcc7ef2394334323ad5fb27f31941&vid=bc4b67ec972bcc7ef2394334323ad5fb27f31941&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %