Stampa…
2,3-Dihydrobenzo[b]furan ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
D1583-25G D1583-5G
TCIAD1583-25GEA 119 EUR
TCIAD1583-25G TCIAD1583-5G
2,3-Dihydrobenzo[b]furan ≥98.0% (by GC)
2,3-Dihydrobenzo[b]furan
Formula: C₈H₈O
Peso molecolare: 120,15 g/mol
Punto di ebollizione: 189°C
Flash Pt: 66°C
MDL Number: MFCD00005855
CAS Number: 496-16-2
EINECS: 207-817-3
Merck Index: 14,02559
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74fd5b8fcf6853454bf981e3272f29fa29f150e4&vid=74fd5b8fcf6853454bf981e3272f29fa29f150e4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %