Stampa…
Ethosuximide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
E0746-25G E0746-5G
TCIAE0746-25GEA 121 EUR
TCIAE0746-25G TCIAE0746-5G
Ethosuximide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ethosuximide
Formula: C₇H₁₁NO₂
Punto di ebollizione: 150°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00072123
CAS Number: 77-67-8
EINECS: 201-048-7
Merck Index: 14,03748
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db63924aafd7ef827cb1cd0dfa7779bb15d13715&vid=db63924aafd7ef827cb1cd0dfa7779bb15d13715&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C