Stampa…
4-Chloro-6-methoxypyrimidine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
C2369-1G C2369-5G
TCIAC2369-1GEA 50 EUR
TCIAC2369-1G TCIAC2369-5G
4-Chloro-6-methoxypyrimidine ≥98.0% (by GC)
4-Chloro-6-methoxypyrimidine
Formula: C₅H₅ClN₂O
Peso molecolare: 144,5590 g/mol
Punto di ebollizione: 80°C
MDL Number: MFCD06200211
CAS Number: 26452-81-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2dc9db55b40eed5103f2db80e7115f2bb07f225a&vid=2dc9db55b40eed5103f2db80e7115f2bb07f225a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %