Stampa…
5-Chloro-2-methoxypyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C2522-1G C2522-5G
TCIAC2522-1GEA 21 EUR
TCIAC2522-1G TCIAC2522-5G
5-Chloro-2-methoxypyridine ≥98.0% (by GC)
5-Chloro-2-methoxypyridine
Formula: C₆H₆ClNO
Punto di ebollizione: 180°C
Flash Pt: 53°C
MDL Number: MFCD06254388
CAS Number: 13473-01-3
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4addf0c7c50bbfd616b8bb80095df90f9f8face&vid=f4addf0c7c50bbfd616b8bb80095df90f9f8face&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %