4-Chlorodiphenylmethane ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
C2086-25G
C2086-5G
TCIAC2086-25GEA
1073
EUR
TCIAC2086-25G
TCIAC2086-5G
4-Chlorodiphenylmethane ≥96.0% (by GC)
4-Chlorodiphenylmethane
Formula:
C₁₃H₁₁Cl Punto di ebollizione: 153°C Punto di fusione: 7°C |
MDL Number:
MFCD00094070 CAS Number: 831-81-2 |
|
Risultati del test di specificazione
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...