Stampa…
4,4,4-Trifluorobutyric acid ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
T2670-1G T2670-5G
TCIAT2670-1GEA 22 EUR
TCIAT2670-1G TCIAT2670-5G
4,4,4-Trifluorobutyric acid ≥98.0% (by GC)
4,4,4-Trifluorobutyric acid
Formula: C₄H₅F₃O₂
Punto di ebollizione: 167°C
Punto di fusione: 31°C
MDL Number: MFCD00077604
CAS Number: 406-93-9
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3ebd270ba2801f51ccd09920eba35e9f81103d8&vid=c3ebd270ba2801f51ccd09920eba35e9f81103d8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %