Stampa…
Methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
T1245-25G T1245-5G
TCIAT1245-25GEA 326 EUR
TCIAT1245-25G TCIAT1245-5G
Methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate ≥96.0% (by GC)
Methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate
Formula: C₅H₅F₃O₃
Punto di ebollizione: 116°C
Flash Pt: 40°C
MDL Number: MFCD00041004
CAS Number: 83643-84-9
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd4e4f6c20b065c676a0fe1d09a4d8174f6468a7&vid=cd4e4f6c20b065c676a0fe1d09a4d8174f6468a7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %