Stampa…

Ethyl-4-chloroacetoacetate ≥95.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: Ethyl 4-chloro-3-oxobutanoate

C0911-25G C0911-500G
TCIAC0911-25GEA 16 EUR
TCIAC0911-25G TCIAC0911-500G
Ethyl-4-chloroacetoacetate ≥95.0% (by GC)
Ethyl-4-chloroacetoacetate
Formula: C₆H₉ClO₃
Peso molecolare: 164,59 g/mol
Punto di ebollizione: 120°C
Flash Pt: 96°C
MDL Number: MFCD00000939
CAS Number: 638-07-3
EINECS: 211-317-0
UN: 2922
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86c2e71ebe13f894e5ecc4232c9a6b5018c94a71&vid=86c2e71ebe13f894e5ecc4232c9a6b5018c94a71&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR