Stampa…
1,6-Dibromoperfluorohexane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D3572-1G D3572-5G
TCIAD3572-1GEA 49 EUR
TCIAD3572-1G TCIAD3572-5G
1,6-Dibromoperfluorohexane ≥98.0% (by GC)
1,6-Dibromoperfluorohexane
Formula: C₆Br₂F₁₂
Punto di ebollizione: 150°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00153110
CAS Number: 918-22-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=201d3cba8efc5cfa33fcc7a5143fc724ceb8debc&vid=201d3cba8efc5cfa33fcc7a5143fc724ceb8debc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %