2,4-Dichlorobenzyl mercaptan ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₆Cl₂S Punto di ebollizione: 115°C |
MDL Number:
MFCD00039650 CAS Number: 59293-67-3 EINECS: 261-687-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |