Stampa…
Tetraethyl orthocarbonate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
T1107-25ML T1107-5ML
TCIAT1107-25MLEA 104 EUR
TCIAT1107-25ML TCIAT1107-5ML
Tetraethyl orthocarbonate ≥97.0% (by GC)
Tetraethyl orthocarbonate
Formula: C₉H₂₀O₄
Peso molecolare: 192,26 g/mol
Punto di ebollizione: 160°C
Flash Pt: 52°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009221
CAS Number: 78-09-1
EINECS: 201-082-2
UN: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd256cedd2772a0684592026a78b1bb0bc29b828&vid=bd256cedd2772a0684592026a78b1bb0bc29b828&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %