Stampa…
Ethyl-4,4,4-trifluorobutyrate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Ethyl 4,4,4-trifluorobutanoate, Ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate
E0830-1G E0830-5G
TCIAE0830-1GEA 21 EUR
TCIAE0830-1G TCIAE0830-5G
Ethyl-4,4,4-trifluorobutyrate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-4,4,4-trifluorobutyrate
Formula: C₆H₉F₃O₂
Peso molecolare: 170,13 g/mol
Punto di ebollizione: 127°C
Flash Pt: 33°C
MDL Number: MFCD00041398
CAS Number: 371-26-6
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b45ab167ba2cda2624d68ba9637d44f908c2a89&vid=1b45ab167ba2cda2624d68ba9637d44f908c2a89&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %