(±)-Tetrahydrofurfuryl bromide ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-(Bromomethyl)tetrahydrofuran
Formula:
C₅H₉BrO Punto di ebollizione: 70°C Flash Pt: 73°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00016894 CAS Number: 1192-30-9 EINECS: 214-750-3 |
|
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |