Stampa…

4-(Trifluoromethoxy)toluene ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

T2454-1G T2454-5G
TCIAT2454-1GEA 37 EUR
TCIAT2454-1G TCIAT2454-5G
4-(Trifluoromethoxy)toluene ≥98.0% (by GC)
4-(Trifluoromethoxy)toluene
Formula: C₈H₇F₃O
Peso molecolare: 176,1400 g/mol
Punto di ebollizione: 135°C
Flash Pt: 31°C
MDL Number: MFCD00042413
CAS Number: 706-27-4
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=316cc8291f0a33c2439de7b61650251c1b98720c&vid=316cc8291f0a33c2439de7b61650251c1b98720c&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR