Stampa…
Methyl tiglate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
T0248-25ML T0248-100ML
TCIAT0248-25MLEA 52 EUR
TCIAT0248-25ML TCIAT0248-100ML
Methyl tiglate ≥98.0% (by GC)
Methyl tiglate
Formula: C₆H₁₀O₂
Peso molecolare: 114,15 g/mol
Punto di ebollizione: 139°C
Flash Pt: 39°C
MDL Number: MFCD00016654
CAS Number: 6622-76-0
EINECS: 229-575-8
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=127911f270abdbb663dddf135f763da96d0ada41&vid=127911f270abdbb663dddf135f763da96d0ada41&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %