Cyclopentylacetic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 231°C Flash Pt: 109°C |
MDL Number:
MFCD00001387 CAS Number: 1123-00-8 EINECS: 214-368-7 |