Stampa…
9-Bromo-1-nonanol ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B1785-25G B1785-5G
TCIAB1785-25GEA 94 EUR
TCIAB1785-25G TCIAB1785-5G
9-Bromo-1-nonanol ≥95.0% (by GC)
9-Bromo-1-nonanol
Formula: C₉H₁₉BrO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00063348
CAS Number: 55362-80-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9e46b101f879743046f9a5271e5a076d482df6d&vid=d9e46b101f879743046f9a5271e5a076d482df6d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %