Stampa…
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
M2162-1G M2162-5G
TCIAM2162-1GEA 42 EUR
TCIAM2162-1G TCIAM2162-5G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97.0% (by GC)
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₇F₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01091011
CAS Number: 106312-36-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc96bcdeecec688dd3fda01474cb0b4e1e089874&vid=cc96bcdeecec688dd3fda01474cb0b4e1e089874&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C