Stampa…
Triethyl-1,1,2-ethanetricarboxylate ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
T2431-25G T2431-5G
TCIAT2431-25GEA 51 EUR
TCIAT2431-25G TCIAT2431-5G
Triethyl-1,1,2-ethanetricarboxylate ≥96.0% (by GC)
Triethyl-1,1,2-ethanetricarboxylate
Formula: C₁₁H₁₈O₆
Punto di ebollizione: 165°C
MDL Number: MFCD00009154
CAS Number: 7459-46-3
EINECS: 231-235-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f5a08b97ea745f6cc4c4533b7fa30aaa7445610&vid=2f5a08b97ea745f6cc4c4533b7fa30aaa7445610&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %