Methyl (methoxymethylene)acetate ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₈O₃ Punto di ebollizione: 56°C Flash Pt: 65°C |
MDL Number:
MFCD00128206 CAS Number: 34846-90-7 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |