Stampa…

3-Methyl-3-oxetanemethanol ≥96.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE

Synonyms: 3-Methyl-3-oxethanemethanol

M1136-25G M1136-5G
TCIAM1136-25GEA 51 EUR
TCIAM1136-25G TCIAM1136-5G
3-Methyl-3-oxetanemethanol ≥96.0% (by GC)
3-Methyl-3-oxetanemethanol
Formula: C₅H₁₀O₂
Peso molecolare: 102,13 g/mol
Punto di ebollizione: 122°C
Flash Pt: 97°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00010273
CAS Number: 3143-02-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b22cd8f5ece66e206bbca4d53860f9c5aa72da&vid=f6b22cd8f5ece66e206bbca4d53860f9c5aa72da&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR