Stampa…
Triethyl-3-phosphonopropionate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Ethyl 3-(diethoxyphosphoryl)propanoate
D1524-25G D1524-250G
TCIAD1524-25GEA 59 EUR
TCIAD1524-25G TCIAD1524-250G
Triethyl-3-phosphonopropionate ≥98.0% (by GC)
Triethyl-3-phosphonopropionate
Formula: C₉H₁₉O₅P
Peso molecolare: 238,22 g/mol
Punto di ebollizione: 95°C
MDL Number: MFCD00015167
CAS Number: 3699-67-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c24bb4af6cf7ad2dfe4e8e69d4678759e01f6734&vid=c24bb4af6cf7ad2dfe4e8e69d4678759e01f6734&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %