Triethyl phosphonoacetate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₁₇O₅P Punto di ebollizione: 145°C Flash Pt: 165°C |
MDL Number:
MFCD00009177 CAS Number: 867-13-0 EINECS: 212-757-6 UN: 3082 ADR: 9,III |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |