Stampa…
3,5-Dibromo-2-methylthiophene ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
D3999-25G D3999-5G
TCIAD3999-25GEA 298 EUR
TCIAD3999-25G TCIAD3999-5G
3,5-Dibromo-2-methylthiophene ≥95.0% (by GC)
3,5-Dibromo-2-methylthiophene
Formula: C₅H₄Br₂S
Peso molecolare: 255,9583 g/mol
Punto di ebollizione: 230°C
Punto di fusione: -15°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07781197
CAS Number: 29421-73-6
EINECS: 249-617-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8308866305de5ba7d2e0e3ab72b75187b399970e&vid=8308866305de5ba7d2e0e3ab72b75187b399970e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %