Isobutyl isovalerate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₈O₂ Punto di ebollizione: 168°C Flash Pt: 57°C |
MDL Number:
MFCD00048349 CAS Number: 589-59-3 EINECS: 209-653-8 UN: 3272 ADR: 3,III Merck Index: 14,05146 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |