Stampa…
3,3'-Iminobis(propylamine) ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
D0090-25ML D0090-500ML
TCIAD0090-25MLEA 19 EUR
TCIAD0090-25ML TCIAD0090-500ML
3,3'-Iminobis(propylamine) ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,3'-Iminobis(propylamine)
Formula: C₆H₁₇N₃
Punto di ebollizione: 115°C
Punto di fusione: –14°C
Flash Pt: 117°C
MDL Number: MFCD00008214
CAS Number: 56-18-8
EINECS: 200-261-2
UN: 2269
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f9ee63eb0a610c9b554aa9a85a77463448a0480&vid=1f9ee63eb0a610c9b554aa9a85a77463448a0480&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %