Stampa…
4,4''-Dibromo-p-terphenyl ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4,4''-Dibromo-1,1':4',1''-terphenyl
D3372-1G D3372-5G
TCIAD3372-1GEA 31 EUR
TCIAD3372-1G TCIAD3372-5G
4,4''-Dibromo-p-terphenyl ≥95.0% (by GC)
4,4''-Dibromo-p-terphenyl
Formula: C₁₈H₁₂Br₂
Peso molecolare: 388,1000 g/mol
Punto di fusione: 315°C
MDL Number: MFCD00272889
CAS Number: 17788-94-2
UN: 3152
ADR: 9,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5843a99199de7713df47fd8146d7e7e29f4b51c&vid=d5843a99199de7713df47fd8146d7e7e29f4b51c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %