Stampa…
4-Bromo-p-terphenyl ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
B2155-1G B2155-5G
TCIAB2155-1GEA 123 EUR
TCIAB2155-1G TCIAB2155-5G
4-Bromo-p-terphenyl ≥97.0% (by GC)
4-Bromo-p-terphenyl
Formula: C₁₈H₁₃Br
Peso molecolare: 309,1998 g/mol
Punto di fusione: 232°C
MDL Number: MFCD02685117
CAS Number: 1762-84-1
UN: 3152
ADR: 9,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8b055fcaac2518e47e2791b754fd8d03778beec&vid=f8b055fcaac2518e47e2791b754fd8d03778beec&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %