Stampa…
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
T2360-1G T2360-100MG
TCIAT2360-1GEA 534 EUR
TCIAT2360-1G TCIAT2360-100MG
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol ≥98.0% (by GC)
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol
Formula: C₁₀H₁₂O
Punto di ebollizione: 92°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00063006
CAS Number: 53732-47-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=656e5cec729b234a143e85646e8ebf5525d2851c&vid=656e5cec729b234a143e85646e8ebf5525d2851c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +30.0 to +36.0 deg (C=2.5, CHCl3)
Solubility in Methanol almost transparency