Chloromethyl methyl sulphide ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₂H₅ClS Punto di ebollizione: 106°C Flash Pt: 17°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000923 CAS Number: 2373-51-5 EINECS: 219-148-4 UN: 1993 ADR: 3,II |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...