3-Methyl-2(5H)-furanone 97,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Hydroxy-2-methyl-2-butenoic acid gamma-Lactone
Formula:
C₅H₆O₂ Peso molecolare: 98.1 g/mol Punto di ebollizione: 98°C Flash Pt: 93°C |
MDL Number:
MFCD00191545 CAS Number: 22122-36-7 |
|
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |