Stampa…
5-Methoxy-2-tetralone ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
M1543-1G M1543-5G
TCIAM1543-1GEA 39 EUR
TCIAM1543-1G TCIAM1543-5G
5-Methoxy-2-tetralone ≥95.0% (by GC)
5-Methoxy-2-tetralone
Formula: C₁₁H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 165°C
Punto di fusione: 37°C
MDL Number: MFCD00064958
CAS Number: 32940-15-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=feed35167ecc2c34eeef1221c6ea4b540143f7ed&vid=feed35167ecc2c34eeef1221c6ea4b540143f7ed&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %