1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone) ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₀O Punto di ebollizione: 257°C Flash Pt: 129°C |
MDL Number:
MFCD00001688 CAS Number: 529-34-0 EINECS: 208-460-6 |
|
Appearance | Colorless to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |