Stampa…
1,1-Dimethoxycyclopentane ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D1886-1ML D1886-5ML
TCIAD1886-1MLEA 51 EUR
TCIAD1886-1ML TCIAD1886-5ML
1,1-Dimethoxycyclopentane ≥96.0% (by GC)
1,1-Dimethoxycyclopentane
Formula: C₇H₁₄O₂
Punto di ebollizione: 140°C
MDL Number: MFCD00060058
CAS Number: 931-94-2
UN: 3271
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70b1df90aa143785842f5dbf84fedccd4099fcdb&vid=70b1df90aa143785842f5dbf84fedccd4099fcdb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %