Stampa…
3-Methylbenzo[b]thiophene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-Methylbenzothiophene
M1952-1G M1952-5G
TCIAM1952-1GEA 32 EUR
TCIAM1952-1G TCIAM1952-5G
3-Methylbenzo[b]thiophene ≥97.0% (by GC)
3-Methylbenzo[b]thiophene
Formula: C₉H₈S
Peso molecolare: 148,23 g/mol
Punto di ebollizione: 127°C
Punto di fusione: –40°C
Flash Pt: 104°C
MDL Number: MFCD00040243
CAS Number: 1455-18-1
EINECS: 215-934-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a88a972a86731d48d761039fb1d93b0e5bb0ea7&vid=2a88a972a86731d48d761039fb1d93b0e5bb0ea7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %