Stampa…
1,3-Diethynylbenzene ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
D2496-1G D2496-5G
TCIAD2496-1GEA 41 EUR
TCIAD2496-1G TCIAD2496-5G
1,3-Diethynylbenzene ≥96.0% (by GC)
1,3-Diethynylbenzene
Formula: C₁₀H₆
Punto di ebollizione: 78°C
Flash Pt: 64°C
MDL Number: MFCD00041686
CAS Number: 1785-61-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64efa4c7be06d82a3ffef07dd784ce97bd64d6ff&vid=64efa4c7be06d82a3ffef07dd784ce97bd64d6ff&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %