Stampa…

2-Methyl-2-oxazoline ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: 2-Methyl-4,5-dihydrooxazole

M0857-25G M0857-500G M0857-100G
TCIAM0857-25GEA 30 EUR
TCIAM0857-25G TCIAM0857-500G TCIAM0857-100G
2-Methyl-2-oxazoline ≥98.0% (by GC)
2-Methyl-2-oxazoline
Formula: C₄H₇NO
Peso molecolare: 85,11 g/mol
Punto di ebollizione: 110°C
Flash Pt: 20°C
MDL Number: MFCD00005298
CAS Number: 1120-64-5
EINECS: 214-316-3
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=960a844cdadc276e2c45100ec06e27fbe1d95293&vid=960a844cdadc276e2c45100ec06e27fbe1d95293&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR