Bis(phenylthio)methane ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₃H₁₂S₂ Punto di ebollizione: 194°C |
MDL Number:
MFCD00003067 CAS Number: 3561-67-9 EINECS: 222-624-4 |
|
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 36.0 to 38.0 deg-C |