Stampa…
Sodio mercaptoacetato (Sodio Tioglicolato) ≥93.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Thioglycolic Acid, Thioglycolic Acid Sodium Salt, Mercaptoacetic acid, sodium salt
M0053-25G M0053-500G M0053-100G
TCIAM0053-25GEA 17 EUR
TCIAM0053-25G TCIAM0053-500G TCIAM0053-100G
Sodio mercaptoacetato (Sodio Tioglicolato) ≥93.0% (by titrimetric analysis)
Sodium mercaptoacetate (sodium thioglycolate)
Formula: HSCH₂COONa
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00043386
CAS Number: 367-51-1
EINECS: 206-696-4
Merck Index: 14,08692
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5c76d6349070ac9d10e331a01a8e99d3e7fe8c5&vid=b5c76d6349070ac9d10e331a01a8e99d3e7fe8c5&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 93.0 %
Solubility in Water almost transparency