2-Methyl-1,3-dioxolane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₈O₂ Punto di ebollizione: 83°C Flash Pt: -2°C |
MDL Number:
MFCD00003210 CAS Number: 497-26-7 EINECS: 207-841-4 UN: 1993 ADR: 3,II |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |