2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane ≥90.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
B1132-25G
B1132-100G
TCIAB1132-25GEA
80
EUR
TCIAB1132-25G
TCIAB1132-100G
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane ≥90.0% (by GC)
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane
Formula:
C₅H₉BrO₂ Punto di ebollizione: 73°C Flash Pt: 65°C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00003216 CAS Number: 18742-02-4 EINECS: 242-551-1 |
|
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |