Stampa…

5-Bromo-2-hydroxypyrimidine ≥95.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 5-Bromopyrimidin-2(1H)-one, 5-Bromo-2-pyrimidinone

B2848-25G B2848-5G
TCIAB2848-25GEA 66 EUR
TCIAB2848-25G TCIAB2848-5G
5-Bromo-2-hydroxypyrimidine ≥95.0% (by GC)
5-Bromo-2-hydroxypyrimidine
Formula: C₄H₃BrN₂O
Peso molecolare: 174,98 g/mol
Punto di fusione: 235°C
MDL Number: MFCD01318956
CAS Number: 38353-06-9
EINECS: 253-896-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ca430c5e1419c57c61510d0acc9886e43f69240&vid=4ca430c5e1419c57c61510d0acc9886e43f69240&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR