Stampa…
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
A1077-25ML A1077-500ML
TCIAA1077-25MLEA 22 EUR
TCIAA1077-25ML TCIAA1077-500ML
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine ≥98.0% (by GC)
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
Formula: C₉H₂₀N₂
Punto di ebollizione: 93°C
Flash Pt: 81°C
MDL Number: MFCD00005984
CAS Number: 36768-62-4
EINECS: 253-197-2
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96aa30713e106d036c97f9fda97ac2329d151c15&vid=96aa30713e106d036c97f9fda97ac2329d151c15&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %